Learn More
Natrium n-Tridecylsulfat, 99 %, kann bis zu ca. 2 % Wasser und Restlösungsmittel enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium n-tridecyl sulfate acts as a foaming agent and a wetting agent. It is used as a cleaning agent and finds application in industrial and household cleaning products and personal care products. Further, it serves as an emulsifying agent in the transport of hydrocarbons. In addition to this, it acts as an anionic surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natrium-n-Tridecylsulfat wirkt als Schaummittel und Benetzungsmittel. Es wird als Reinigungsmittel verwendet und findet Anwendung in Industrie- und Haushaltsreinigungsprodukten und Körperpflegeprodukten. Darüber hinaus dient es als Emulgierungsmittel beim Transport von Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus wirkt es als anionisches Tensid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium n-tridecyl sulfate |
| Schmelzpunkt | 185°C to 189°C |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Kann bis zu ≈ 2 % Wasser und Lösungsmittelrückstände enthalten |
| Strukturformel | CH3(CH2)12OSO3Na |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 302.4 |
| Reinheit (%) | 99% |