Learn More
Natriumnitrit (USP/FCC), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11477241 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477241 500 g
11487241 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477241 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296030190
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natriumnitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Nitrite
Menge 500 g
Formelmasse 69
Güte FCC/USP