Learn More
Natriumnitroprussid-Dihydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 99 %
38.77 € - 122.31 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.951
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel XRKMNJXYOFSTBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-Name Dinatrium; Eisen(4+); Nitroxylanion; Pentacyanid; Dihydrat
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[N-]=O.O.O.[Na+].[Na+].[Fe+4]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15696840
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
71778-25G
25 g
38.77 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 19
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15686840
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
71778-100G
100 g
122.31 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 15
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13755-38-9
297.951
XRKMNJXYOFSTBE-UHFFFAOYSA-N
11953895
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[N-]=O.O.O.[Na+].[Na+].[Fe+4]
C5H4FeN6Na2O3
MFCD00149192
Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
Dinatrium; Eisen(4+); Nitroxylanion; Pentacyanid; Dihydrat
Spezifikation
Natriumnitroprussid-Dihydrat
C5H4FeN6Na2O3
MFCD00149192
Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[N-]=O.O.O.[Na+].[Na+].[Fe+4]
297.951
297.95 mol
25 g
13755-38-9
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
UN3288
XRKMNJXYOFSTBE-UHFFFAOYSA-N
Dinatrium; Eisen(4+); Nitroxylanion; Pentacyanid; Dihydrat
11953895
≥ 99 %
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sodium nitroprusside dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.