Learn More
Natriumoctanoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021211
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1984-06-1
MFCD00058511
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1984-06-1
MFCD00058511
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumoctanoat kann als Proteinstabilisator für Moleküle wie Albumin und Fibrinogen unter Bedingungen wie der Heißsterilisation verwendet werden. Wird auch für die Blutplasma-Fraktionierung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium octanoate
Schmelzpunkt >300°C
Summenformel C7H4BrNS
Menge 100 g
Beilstein 3597723
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
IUPAC-Name 1-brom-4-isothiocyanatbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
PubChem CID 16133
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 96%