Learn More
Natriumorthovanadat, 100 mM wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403009
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15403009 50 mL 50 Milliliter
15413009 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60191.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.907 g/mol
Sodium orthovanadate, is used as an inhibitor of several phosphatases and kinases such as protein tyrosine phosphatases (PTPs), alkaline phosphatase (ALP), and ATPase. It also acts as an inhibitor of adenosine kinase (AK) and phosphofructokinase (PFK). It also suppresses p53-mediated apoptosis by transcription-dependent and -independent pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumorthovanadat wird als Inhibitor mehrerer Phosphatasen und Kinasen wie Protein-Tyrosinphosphatasen (PTPs), alkalischen Phosphatasen (ALP) und ATPase verwendet. Es wirkt auch als Inhibitor von Adenosinkinase (AK) und Phosphofruktokinase (PFK). Außerdem unterdrückt es p53-vermittelte Apoptose durch transkriptionsabhängige und -unabhängige Wege.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 mg/ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13721-39-6
Summenformel Na3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 183.907
MDL-Nummer MFCD00003511
InChI-Schlüssel IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC-Name Trinatrium; Trioxido(oxo)Vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium orthovanadate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Strukturformel Na3VO4
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water (50mg/ml,)
Formelmasse 183.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.