Learn More
Natriumorthovanadat, mind. 96 %, (Pulver), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495721 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11495721 100 g
11485721 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495721 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215966480
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potenter alkalischer Phosphatasehemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13721-39-6
Summenformel Na3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 183.907
InChI-Schlüssel IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC-Name Trinatrium; Trioxido(oxo)Vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Orthovanadate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 96% min.
Formelmasse 183.9