Learn More
Natriumorthovanadat, 99.9 %, Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384909
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384909 25 g 25 Gramm
11394909 100 g 100 Gramm
11304919 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 081104.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibitor von Protein-Tyrosin-Phosphatase und alkalinem Phosphat
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate Sodium orthovanadate is used in protein analysis in molecular biology and acts as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and kinases. It is also used to prepare the stop solution in dephosphorylation assay of insulin receptor kinase. It serves as a reagent in the development of matrix Chip that utilizes surface-immobilized antibodies. Further, it is utilized for the preservation of protein tyrosyl phosphorylation state in cells and cell lysates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13721-39-6
Summenformel Na3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 183.907
MDL-Nummer MFCD00003511
InChI-Schlüssel IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC-Name Trinatrium; Trioxido(oxo)Vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium orthovanadate
Schmelzpunkt 850°C to 866°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 183.94
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium orthovanadate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium vanadium oxide