Learn More
Sodium Orthovanadate, TRC
Artikelnummer. 30426146
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426146 100 g
30414992 5 g
30414398 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS655003100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13721-39-6
Summenformel Na3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 183.91
Synonym NSC 79534, Sodium o-Vanadate, Sodium Orthovanadate, Sodium Orthovanadate (Na3VO4), Sodium Tetraoxovanadate(3-), Sodium Vanadate, Sodium Vanadate (Na3VO4), Trisodium Orthovanadate, Trisodium Vanadate, Sodium Vanadate(V) (Na3VO4)
IUPAC-Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][V](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Orthovanadate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Formelmasse 183.8929