missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022752
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13755-38-9
C5H4FeN6Na2O3
297.95
MFCD00149192
JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
11953895
Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13755-38-9
C5H4FeN6Na2O3
297.95
MFCD00149192
JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
11953895
Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]

Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, is used as a vasodilator drug to reduce blood pressure. It is used as an analytical reagent for the detection of methyl ketones and amines. Further, it is used as a reference compound for the calibration of Mossbauer spectrometer. It is also used for chromatographic detection of peptides containing cystine. It finds application as a color reagent in the development of thin layer chromatography in combination with acetaldehyde. It is also used in presence of buffers as reagent for ketone strips, which is utilized to test ketone in the urine of a diabetic.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, wird als Vasodilatator verwendet, um den Blutdruck zu senken. Wird als analytisches Reagenz für den Nachweis von Methylketonen und Aminen verwendet. Wird darüber hinaus als Referenzmasse für die Kalibrierung des Mossbauer Spektrometers verwendet. Wird auch für den chromatographischen Nachweis von Peptiden verwendet, die Cystin enthalten. Findet Anwendung als Farbreagenz bei der Entwicklung der Dünnschichtchromatographie in Kombination mit Acetaldehyd. Wird auch in Anwesenheit von Puffern als Reagenz für Ketonstreifen verwendet, das zum Testen von Keton im Urin eines Diabetikers verwendet wird.

Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer lösliches Ethanol.

Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Dichte 1.72
Geruch Odorless
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Menge 25 g
UN-Nummer UN1588
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,8649
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Formelmasse 297.95 (261.92 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'