missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumperiodat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz für die Analyse
Spécification
Chemischer Name oder Material | Sodium periodate |
Schmelzpunkt | 300.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.4 to 4.5 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Feine Kristalle |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Iodometry) |
Strukturformel | NaIO4 |
Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294 |
Merck Index | 15,8772 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium periodate
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'