Learn More
Natriumperoxid, purum p.a, ≥95 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15626860 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15626860 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15636860 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626860 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 718831KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Wurzschmitt-Zersetzung, ACS-Reagenz, Beads (klein), ≥ 95 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-60-6
Summenformel Na2O2
Molekulargewicht (g/mol) 77.978
MDL-Nummer MFCD00003497
InChI-Schlüssel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumperoxid, Dinatriumperoxid, Natriumdioxid, Dinatriumdioxid, Natriumoxid, PER, Natriumoxid, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-Name Dinatrium; Peroxid
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperoxid
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
UN-Nummer UN1504
Löslichkeitsinformationen 106.7 g/l bei 20 °C
Formelmasse 77.98 mol
Reinheit (%) ≥ 95 %
Verpackung Poly-Flasche