Learn More
Sodium Phenylbutyrate, TRC
Artikelnummer. 30420648
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420648 10 g 10 Gramm
30414636 50 mg 50 Milligramm
30426960 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66700510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1716-12-7
Summenformel C10 H11 O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 186.18
Synonym Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate
IUPAC-Name sodium;4-phenylbutanoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phenylbutyrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Formelmasse 186.0657