missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumphenylpyruvat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037921
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
114-76-1
C9H7NaO3
186.142
MFCD00002590
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
sodium phenylpyruvate, phenylpyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate, unii-7528cw33ww, sodium ?-phenylpyruvate, phenylpyruvic acid, sodium salt, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, 2-oxo-3-phenylpropionic acid, 3-phenyl-2-oxopropanoic acid, sodium salt
23667645
Natrium;2-oxo-3-Phenylpropanoat
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
114-76-1
C9H7NaO3
186.142
MFCD00002590
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
sodium phenylpyruvate, phenylpyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate, unii-7528cw33ww, sodium ?-phenylpyruvate, phenylpyruvic acid, sodium salt, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, 2-oxo-3-phenylpropionic acid, 3-phenyl-2-oxopropanoic acid, sodium salt
23667645
Natrium;2-oxo-3-Phenylpropanoat
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]

Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Phenylpyruvsäure, Natriumsalz ist ein Substrat für Phenylpyruvat-Decarboxylase und Phenylpyruvat-Tautomerase.

Löslichkeit
Wasserlöslich

Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Vermeiden von Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium phenylpyruvate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 4770978
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 186.14
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'