Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15139153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15139153 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10782602 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10185753 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15139153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424370100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C)
Verpackung Kunststofftrommel