Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15640750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15640750 25 kg 25 Kilogramm
15620750 1 kg 1 Kilogramm
15630750 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15650750 6 x 1 kg 6 Stück
15660750 6 x 2.5 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15640750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0427325KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, E339, 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel H25Na2O16P
Molekulargewicht (g/mol) 358.137
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumphosphat-Dodekahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Dodekahydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dodecahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, Dinatriumorthophosphat, Dodekahydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat 2:1:1:12, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinatriumphosphat-Dodecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, E339, 98.5–101 % berechn. nach Trockensubstanz
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 bis 101 %
Hinweise zum Prozentgehalt Assay (berechn. nach Trockensubstanz)
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 358.14
Reinheit (%) 98.5 bis101 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte Reagenz Ph. Eur.
Verlust bei Trocknung Max. 61 %
Verpackung Dose