Learn More
Natriumdihydrogenphosphat, für HPLC ≥ 99,0% Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15691580 250 g 250 Gramm
15601590 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15691580 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 17844250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Mononatriumphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Natriumdihydrogen-Orthophosphat, Natriumphosphat, monobasisch, Natriumsäurephosphat, Mononatriumdihydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, monobasisch, wasserfrei, Mononatriumorthophosphat, Monobasisches Natriumphosphat, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, monobasisch
Menge 250 g
Strukturformel NaH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 119.98 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %