Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, 98 %
Catalog Number p-4813660
65.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10101-89-0
Na3O412H2O
380.13
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
61473
Trinatrium; Phosphat; Dodecahydrat
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10101-89-0
Na3O412H2O
380.13
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
61473
Trinatrium; Phosphat; Dodecahydrat
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15,8792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 380.13
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.62
Dichte 1.6200g/mL