Learn More
Natriumphosphat-Dodecahydrat, tribasisch, 98 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10667934 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
10082750 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10115693 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667934 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206520251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-89-0
Summenformel Na3O412H2O
Molekulargewicht (g/mol) 380.13
MDL-Nummer MFCD00149198
InChI-Schlüssel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-Name Trinatrium; Phosphat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Nadeln oder Kristalle
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 380.13
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Verpackung Fibertrommel
Relative Dichte 1.62
Dichte 1.6200g/mL