Learn More
Alfa Aesar™ Natrium-Kalium-(K2Na)-Kieselgel, 35-40 %, Alkalimetall in Kieselgel, Stufe I
Marke:  Alfa Aesar™ 044890.22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : II
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15463915
  • 644.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduktiv produzierte radikale Anionen und Dianionen, dechlorinate Alkyl- und Arylhalogenide und entschwefelte Verbindungen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD08705348
Spezifikation
Sodium potassium (K2Na)-silica gel, Stage I
0.7 g/mL
Schwarz
MFCD08705348
Pulver
35 to 40% alkali metal in silica gel
Moisture sensitive
100g
UN2813
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation