Learn More
Natriumpyruvat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081248
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
113-24-6
C3H3NaO3
110.044
MFCD00002586
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
23662274
CHEBI:50144
Natrium;-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
113-24-6
C3H3NaO3
110.044
MFCD00002586
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
23662274
CHEBI:50144
Natrium;-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Natriumpyruvat, 99 %, C3H3NAO3, CAS-Nummer-113-24-6, 2-Oxopropansäure Natriumsalz, pod38aif08, Propansäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Pyruvat-Natrium, Brenztraubensäure-Natriumsalz, Brenztraubensäure, Natriumsalz, Natrium-2-oxopropanoat, Natrium-alpha-ketopropionat, Natriumpyruvat, unii-pod38aif08, 500 g
Sodium pyruvate is used in cell culture media as an additional source of energy. It acts as an antioxidant and finds protective effects against oxygen radicals. It serves as an intermediate in many metabolic pathways such as sugar metabolism. It is converted into acetyl coenzyme A and enters the trichloroacetic acid cycle. In addition, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb's cycle. It plays an important role as a free radical scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumpyruvat wird in Zellkulturmedien als zusätzliche Energiequelle verwendet. Wirkt als Antioxidans und weist Schutzwirkung gegen Sauerstoffradikale auf. Dient als Zwischenprodukt in vielen Stoffwechselwegen wie dem Zuckerstoffwechsel. Wird in Acetyl-Coenzym A umgewandelt und tritt in den Trichloressigsäurezyklus ein. Darüber hinaus involviert im Aminosäurestoffwechsel und initiiert den Krebs- Zyklus. Spielt eine wichtige Rolle als Fänger freier Radikale.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium pyruvate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Beilstein 3568341
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 110.04
Reinheit (%) 99%