Learn More
Natriumselenat, wasserfrei, > 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium selenate, anhydrous |
Schmelzpunkt | 32° (transition) |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.8+% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 188.94 |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium selenate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium selenate