Learn More
Natriumselenat, Purum pa, ≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15646870 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15646870 100 g 100 Gramm
15656870 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15646870 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 71948100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13410-01-0
Summenformel Na2O4Se
Molekulargewicht (g/mol) 188.95
MDL-Nummer MFCD00003490
InChI-Schlüssel MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumselenat, Dinatriumselenat, Selensäure, Dinatriumsalz, Caswell Nr. 791, Natriumseleniat deutsch, Sel-Tox SSO2 und SS-20, Selensäure H2SeO4, Dinatriumsalz, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC-Name Dinatrium; Selenat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumselenat
Namenshinweis Purum p. a., ≥98.0% (T)
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 100 g
Strukturformel Na2SeO4
UN-Nummer UN2630
Formelmasse 188.94
Reinheit (%) ≥98%
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.213 g/cm3