Learn More
Sodium Selenite Pentahydrate, TRC
Artikelnummer. 30180139
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180139 100 g 100 Gramm
30180076 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30180139 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS670900100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26970-82-1
Summenformel H10Na2O8Se
Molekulargewicht (g/mol) 263.01
Synonym Selenious Acid Disodium Salt Pentahydrate, Selenious Acid Disodium Salt Hydrate
IUPAC-Name disodium;selenite;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Selenite Pentahydrate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Formelmasse 263.9336