Learn More
Sodium Selenite Pentahydrate, TRC
Artikelnummer. 30180257
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Unit Size:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30180257 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30180257 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS67090050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Selenite Pentahydrate
CAS 26970-82-1
Menge 50 g
Summenformel H10Na2O8Se
Synonym Selenious Acid Disodium Salt Pentahydrate, Selenious Acid Disodium Salt Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-]
IUPAC-Name disodium;selenite;pentahydrate
Molekulargewicht (g/mol) 263.01
Formelmasse 263.9336