Learn More
Natriumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium stearate |
Geruch | Weak |
Menge | 250 g |
Merck Index | 14,8678 |
Löslichkeitsinformationen | Slowly soluble in cold water. |
Formelmasse | 306.46 |
Physikalische Form | Pulver |