Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumsulfat-Decahydrat, 99 %
Artikelnummer. 12645127 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12645127 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
12672936 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12645127 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447935000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-73-3
Summenformel Na2O410H2O
Molekulargewicht (g/mol) 322.2
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate decahydrate
Schmelzpunkt 884.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel Na2SO4·10H2O
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
Formelmasse 322.2
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie