missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium-tert-Pentoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046579
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14593-46-5
C5H11NaO
110.132
MFCD00064245
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
2733478
sodium;2-methylbutan-2-olat
CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14593-46-5
C5H11NaO
110.132
MFCD00064245
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
2733478
sodium;2-methylbutan-2-olat
CCC(C)(C)[O-].[Na+]

Sodium tert-pentyloxide is a effective base for the alkylation of ketones.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natrium-tert-Pentyloxid ist eine effektive Base für die Alkylierung von Ketonen.

Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.

Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich, von Luft und Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium tert-pentyloxide
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3983987
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'