Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Reagenzienqualität, ≥99.5 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Siedepunkt | 1575 °C |
Chemischer Name oder Material | Natriumtetraborat-Decahydrat |
Schmelzpunkt | 62 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 9 bis 10 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2B4O7 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 381.37 mol |