Learn More
Natriumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
Sodium tetrafluoroborate is used in fluxes, metal finishing and in plating circuits. It is used as a starting material in the preparation of ionic liquids as well as boron trifluoride. It acts as an efficient catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrafluorborat wird in Flussmitteln, bei der Metallverarbeitung und bei der Schaltkreisbeschichtung verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von ionischen Flüssigkeiten sowie Bortrifluorid verwendet. Es dient als effizienter Katalysator für die Synthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen und Thioketonen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriumtetrafluorborat wird in Flussmitteln, bei der Metallverarbeitung und bei der Schaltkreisbeschichtung verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von ionischen Flüssigkeiten sowie Bortrifluorid verwendet. Es dient als effizienter Katalysator für die Synthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen und Thioketonen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 384°C (dec.) |
Menge | 100 g |
Strukturformel | NaBF4 |
Merck Index | 14,8617 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 109.79 |
Reinheit (%) | 97% |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Dichte | 2.47 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.