Learn More
Natriumtetrakis[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]Borat, 97 %, kann 1–5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrakis[3,5-bis(Trifluormethyl)phenyl]borat ist ein lipophiler Zusatz von Tetraphenylborat und wird für die Lösungsmittelextraktion von Kationen und lösemittelhaltige, polymere Membranelektroden und Optoden verwendet. Es wird auch als anionischer Phasentransferkatalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriumtetrakis[3,5-bis(Trifluormethyl)phenyl]borat ist ein lipophiler Zusatz von Tetraphenylborat und wird für die Lösungsmittelextraktion von Kationen und lösemittelhaltige, polymere Membranelektroden und Optoden verwendet. Es wird auch als anionischer Phasentransferkatalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate |
Schmelzpunkt | 310°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Kann bis15 zu % Wasser enthalten |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 886.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium tetrakis¢3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl!borate, may contain 1-5% water
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.