Learn More
Natriumthiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Verbindung, die zur Umwandlung von Alkylhalogeniden in die entsprechenden Alkylthiocyanate verwendet wird. Mit Phase-Transfer-Katalysatoren werden nukleophile Substitutionsreaktionen durchgeführt. Silberthiocyanat kann ebenfalls verwendet werden, die Fällung von unlöslichen Silberhalogeniden erleichtert das Aufarbeiten. Die Behandlung von Isopropylbromid mit Natriumthiocyanat in einer heißen Ethanollösung ermöglicht Isopropylthiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1250 g/l), Alkohol und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Eine Verbindung, die zur Umwandlung von Alkylhalogeniden in die entsprechenden Alkylthiocyanate verwendet wird. Mit Phase-Transfer-Katalysatoren werden nukleophile Substitutionsreaktionen durchgeführt. Silberthiocyanat kann ebenfalls verwendet werden, die Fällung von unlöslichen Silberhalogeniden erleichtert das Aufarbeiten. Die Behandlung von Isopropylbromid mit Natriumthiocyanat in einer heißen Ethanollösung ermöglicht Isopropylthiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1250 g/l), Alkohol und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiocyanate |
Schmelzpunkt | 287°C |
Dichte | 1.74 |
pH | 6 to 8 |
Geruch | Odorless |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 3594965 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic; Light sensitive |
Merck Index | 14,9327 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone. |