Learn More
Natriumthiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483834
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483834 250 g 250 Gramm
11473834 1000 g 1000 Gramm
11493834 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11483834 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11867.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Verbindung, die zur Umwandlung von Alkylhalogeniden in die entsprechenden Alkylthiocyanate verwendet wird. Mit Phase-Transfer-Katalysatoren werden nukleophile Substitutionsreaktionen durchgeführt. Silberthiocyanat kann ebenfalls verwendet werden, die Fällung von unlöslichen Silberhalogeniden erleichtert das Aufarbeiten. Die Behandlung von Isopropylbromid mit Natriumthiocyanat in einer heißen Ethanollösung ermöglicht Isopropylthiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1250 g/l), Alkohol und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium thiocyanate
Schmelzpunkt 287°C
Dichte 1.74
pH 6 bis 8
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 3594965
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,9327
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone.
Formelmasse 81.07
Reinheit (%) 96%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium thiocyanate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate