Learn More
Natriumthiocyanat, 98+%, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 10229370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10229370 5 g Glasflasche 5 Gramm
10063923 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10667221 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10228193 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiocyanate
Schmelzpunkt 287,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle und Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Formelmasse 81.07
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke