Learn More
Natriumthiophen-2-carboxylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462674
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462674 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462674 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1081.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Thiophene-2-carboxylate
CAS 25112-68-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Thiophene-2-carboxylate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H3 O2 S . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Lösungstyp Neat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1
IUPAC-Name Natriumthiophen-2-carboxylat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Menge 10 mg
Formelmasse 149.9751 g/mol