Learn More
Natriumthiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Beschreibung
Natriumthiophen-2-carboxylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 25112-68-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H3 O2 S . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-Name | Natriumthiophen-2-carboxylat |
| Mehr anzeigen |