Learn More
Natriumthiosulfat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092910 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10072510 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10472011 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11331790 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10092910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202875000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
Schmelzpunkt 48.0°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 158.1
Reinheit (%) 98.5%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% (105°C, 2 hrs) max.