Learn More
Natriumthiosulfat-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Thiosulfate hydrate |
| CAS | 128114-51-2 |
| Summenformel | 2Na . O3 S2 . x(H2 O) |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Thiosulfuric Acid (H2S2O3) Disodium Salt Hydrate, Thiosulfuric Acid Disodium Salt Hydrate, Disodium Thiosulfate Hydrate, Disodium Thiosulphate Hydrate, Hypo Sodium Thiosulfate (Na2S2O3) Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2Na.H2O3S2.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2 |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=S)[O-] |
| IUPAC-Name | Dinatriumdioxido-oxo-thioxo-16-sulfanhydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.13 |