Learn More
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
H10Na2O8S2, CAS-Nummer-10102-17-7, Ametox, Antichlor, ccmis 3952, dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Thiosulfurinsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Tiver, unii-hx1032v43m, 1 L, CHEBI:32150
Marke: Fisher Chemical J/7950/15
21.23 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 10102-17-7 Netto-Gewicht : 1.12000kg
Beschreibung
H10Na2O8S2, CAS-Nummer-10102-17-7, Ametox, Antichlor, ccris 3952, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Töner, UNII-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
Gebrauchsfertig; für die VolumenanalyseSpezifikation
10102-17-7 | |
1 l | |
149186 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat | |
61475 | |
HDPE-Kunststoffflasche |
Flüssig | |
H10Na2O8S2 | |
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 |