Learn More
Natriumcaprylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737374
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
56553-60-7
C6H10BNaO6
211.94
MFCD00012211
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Natrium-triacetoxybor 1-, Natriumtriacetoxyborhydrid, Natriumtriacetyloxybor 1-, Trisacetoxyhydroborat-Natriumsalz, Natrium-bis(acetyloxy)-$l^ 2-boranuidylacetat, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
sodium bis(acetyloxy)boranuidyl acetate
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
56553-60-7
C6H10BNaO6
211.94
MFCD00012211
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Natrium-triacetoxybor 1-, Natriumtriacetoxyborhydrid, Natriumtriacetyloxybor 1-, Trisacetoxyhydroborat-Natriumsalz, Natrium-bis(acetyloxy)-$l^ 2-boranuidylacetat, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
sodium bis(acetyloxy)boranuidyl acetate
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumtriacetoxyborhydrid
Schmelzpunkt 114 °C bis 118 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaB(O2CCH3)3H
Menge 25 g
Fieser 12,453; 13,283; 06,553; 16,309
Merck Index 15, 8822
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: reagiert. Andere Löslichkeiten: löslich in THF, Acetonitril,1,2-Dichlorethan
Formelmasse 211.94
Reinheit (%) ≥ 96.0 %
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium triacetoxyborohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.