Learn More
Natriumtriethylborhydrid, 1M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10490471 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10740775 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490471 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 200031000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtriethylborhydrid
Namenshinweis 1M-Lösung in THF
CAS 17979-81-6, 109-99-9
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H16BNa
Strukturformel NaB(C2H5)3H
MDL-Nummer MFCD00011704
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.89
Synonym sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: rzacts.
InChI-Schlüssel YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].CC[BH-](CC)CC
IUPAC-Name Natrium; Triethylbor(1-)
Molekulargewicht (g/mol) 121.99
PubChem CID 23667700
Formelmasse 121.99
Physikalische Form Lösung