missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumvinylsulfonat, Tech. ca 25 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Sodium vinylsulfonate is a useful reagent (monomer) for the formation of poly(anionic) polymers and copolymers. It is employed as a basic brightener and leveling agent in nickel baths. It is also used as intermediate for organic synthesis, surfactant, pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumvinylsulfonat ist ein nützliches Reagenz (Monomer) für die Bildung von poly(anionischen) Polymeren und Copolymeren. Wird als basisches Glanz- und Egalisiermittel in Nickelbädern eingesetzt. Wird auch als Zwischenprodukt für organische Synthese, Tensid und die pharmazeutische Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natriumvinylsulfonat ist ein nützliches Reagenz (Monomer) für die Bildung von poly(anionischen) Polymeren und Copolymeren. Wird als basisches Glanz- und Egalisiermittel in Nickelbädern eingesetzt. Wird auch als Zwischenprodukt für organische Synthese, Tensid und die pharmazeutische Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium vinylsulfonate |
Dichte | 1.18 |
Brechungsindex | 1.377 |
Menge | 100 mL |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 130.1 |
Güte | Eigenschaften |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈25 % wässrige Lösung |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'