Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Einkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Artikelnummer. 10395112
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 μl
10 bis 100 μl
100 bis 1.000 μl
2,5 bis 25 μl
30 bis 300 μl
Farbe:
Aqua
Blau
Grün
Purpur
Violett
Ziegelrot
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
10395112 100 bis 1.000 μl Blau 1 Stück
10213772 1 bis 10 μl Purpur 1 Stück
10571323 0,2 bis 2 μl Aqua 1 Stück
12302028 10 bis 100 μl Violett -
10191332 30 bis 300 μl Ziegelrot 1 Stück
10651703 2,5 bis 25 μl Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10395112 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 5501940
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit verbesserter Genauigkeit bei der Volumeneinstellung durch Beseitigung von Parallaxenfehlern.
  • In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
  • Getrennte Volumeneinstellung
  • Dual-Anzeige
  • Schmale Ejektionshülse aus hochfestem, chemikalienbeständigem Polymer
  • Dank der schlanken Bauweise erreicht die Pipette den Boden enger Röhrchen ohne verlängerte Spitzen
  • Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
  • Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten
  • Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
  • Die einzigartige Farbcodierung und Markierung zeigt deutlich den Arbeitsbereich der Pipetten an
Spezifikation
Genauigkeit 1.60 ± % bei 10 °C
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Zur Verwendung mit Universal-Pipettenspitze
Grifftyp Weich
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie SoftGrip
Typ Mikroliter-Pipette mit weichem Griff
Volumen (metrisch) 100 bis 1.000 μl
Schritten 2.0 μ l
Präzision 0.12 ± % bei 100 %
Menge 1/Packung