Learn More
Cole-Parmer Schläuche aus weichem thermoplastischem Elastomer (TPE)
Artikelnummer. p-200105013 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/16 in.
7/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053103 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30053288 5/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30053612 1 in. 1 1/4 in. 15 Meter
30053256 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053712 5/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30053598 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30054015 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30053294 1/16 in. 1/8 in. 15 Meter
30054306 3/32 in. 5/32 in. 15 Meter
30054374 3/16 in. 1/4 in. 15 Meter
30053065 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053534 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053067 3/16 in. 3/8 in. 15 Meter
30053155 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30054355 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053875 1/32 in. 3/32 in. 15 Meter
30054110 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30052938 1/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30053557 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 30053103 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011648
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrem transparent und flexibel, —speziell für den Einsatz in Schlauchpumpenanwendungen entwickelt.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. E in., cellent für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen, bei denen ein weicherer Schlauch erforderlich ist. Enthält kein PVC, DEHP, Phthalate oder andere Weichmacher. Ultra-low e in., tractables and leachables. Niedrige Gas- und Sauerstoffdurchlässigkeit, geringe Sauerstoffdurchlässigkeit. Geringe Proteinbindung und nicht pyrogenes Material. Thermisch schweißbar. USP Klasse VI, USP 661, RoHS-konform und BPOG-geprüft
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Material TPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Sterilisationsmethode Elektronenstrahl-/Gammabestrahlung zwischen 25 und 45 kGy
Farbe Klar