Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit L™ leere Gestelle zur Verwendung mit SoftFit L Nachladeeinsätzen und Nachladesystemtürmen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11575484
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Menge:
10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
8 Kartons/Packung, 4 Kartons/Cs.
Packungsgröße:
10 Stück
8 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Menge unitSize
11575484 Rainin LTS LiteTouch 8 Kartons/Packung, 4 Kartons/Cs. 8 Stück
11565484 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11575484 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3706ER
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
ART SoftFit L-Leergestelle bieten in Verbindung mit SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen eine umweltfreundliche Verpackungsoption mit weniger Kunststoffabfall als herkömmliche Gestelle. Kompatibel mit ART SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen.
Thermo Scientific™ART SoftFit-L™-Leergestelle bieten in Verbindung mit SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen eine umweltfreundliche Verpackungsoption mit weniger Kunststoffabfall als herkömmliche Gestelle. Kompatibel mit ART SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μl
Modell SoftFit L Gestell
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Aufklappbares Gestell
Menge 8 Kartons/Packung, 4 Kartons/Cs.
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinie ART SoftFit L