Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Artikelnummer. 12336239
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Farbe:
Sandstein
Ziegelrot
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Anzahl Kanäle unitSize
12336239 5 bis 50 μl Sandstein 12 1 Stück
12326239 30 bis 300 μl Ziegelrot 8 1 Stück
12312028 5 bis 50 μl Sandstein 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12336239 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 5501954
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Doppelanzeige verbessert die Genauigkeit bei der Volumeneinstellung, da Parallaxenfehler verhindert werden.
  • Großer Volumenbereich erhältlich
  • 8 oder12 Kanäle
  • Der einzigartige, lange Auswerferhebel und der bewegliche untere Körper können um volle 360° relativ zum Griff gedreht werden
  • Isolierte Volumeneinstellung, damit kein Verriegelungsmechanismus erforderlich ist, und eine versehentliche Volumeneinstellung verhindert werden kann
  • Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
  • Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
Genauigkeit ±1,00%
Kompatible Spitzen 12 Kanäle
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Sandstein
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie SoftGrip
Typ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Präzision ±0,50%
Menge 1/Packung