Learn More
VEE GEE Bodenhydrometer
Artikelnummer. 17836503 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
ASTM-Nummer:
151H
152H
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. ASTM-Nummer unitSize
17836503 151H 1 Stück
17896493 152H 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17836503 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 67151H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Bodenhydrometer misst das spezifische Gewicht der Suspension oder die Menge an Bodenkolloiden in Bodenproben, wobei die Werte je nach gewähltem Modell variieren.
  • Ungefährer Länge: 280 mm
  • Kalibriert für die Verwendung bei 20 °C / 68 °F
Spezifikation
Typ Bodenhydrometer
ASTM-Nummer 151H
Schritten 0.001
Länge (metrisch) 28 cm
Beschreibung Der Boden ASTM Ein Dichtemessgerät misst das spezifische Gewicht von Bodenproben in Suspension.
Bereich der relativen Dichte 0,995 bis 1,038
Temperature of Standardization 20 °C (68 °F)