Learn More
VEE GEE Bodenhydrometer
Artikelnummer. 17896493 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
ASTM-Nummer:
151H
152H
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. ASTM-Nummer unitSize
17896493 152H 1 Stück
17836503 151H 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17896493 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 67152H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Bodenhydrometer misst das spezifische Gewicht der Suspension oder die Menge an Bodenkolloiden in Bodenproben, wobei die Werte je nach gewähltem Modell variieren.
  • Ungefährer Länge: 280 mm
  • Kalibriert für die Verwendung bei 20 °C / 68 °F
Spezifikation
Typ Bodenhydrometer
ASTM-Nummer 152H
Schritten 1
Länge (metrisch) 28 cm
Enthält Bodenkolloide: -5 bis +60 Gramm
Beschreibung Der Solide ASTM Das Bodenkolloid-Hydrometer misst die Menge an Bodenkolloiden in Gramm fester Proben in Suspension.
Temperature of Standardization 20 °C (68 °F)