Learn More
Soladulcidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Soladulcidine |
| CAS | 511-98-8 |
| Summenformel | C27H45NO2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (8CI)-5α-Solasodan-3β-ol, (6CI)-Solasodanol, ,'(7CI)-5α,6-Dihydro-Solasodine, (3β,5α,22α,25R)-Spirosolan-3-ol, 5α,25D-Solasodan-3β-ol, Megacarpidin, Megacarpidine, NSC 82181, Soladulcidin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H45NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@]6(NC[C@H](C)CC6)O5)([H])C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 415.65 |
| Formelmasse | 415.345 |