Learn More
Solerole, TRC
Artikelnummer. 30411653
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411653 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS676630250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Solerole
CAS 27610-27-1
Summenformel C6H10O3
Menge 250 mg
Synonym 4,5-Dihydroxyhexanoic Acid gamma-Lactone, Dihydro-5-(1-hydroxyethyl)-2(3H)-furanone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)C1CCC(=O)O1
IUPAC-Name 5-(1-Hydroxyethyl)oxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063