Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15218703
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15218703 10 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15218703 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 0547100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SGE GC-Säule SolGel-WAX ist eine robuste, polare WAX-Phase mit hohen Temperaturen
  • Robuste Säule für hohe Temperaturen
  • Weniger anfällig für Sauerstoffschäden als herkömmliche WAX Phasen
  • Geringes Bluten und inert
Spezifikation
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0.1 mm
Temperaturbereich 30 °C bis 260/280 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Verpackungsmaterial SolGel-Wax